Cellules de numération
Cellule de numération à lignes claires, Imp. Neubauer, 0,1 mm
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Ces chambres de numération sont conçues pour la numération des leucocytes et des érythrocytes.
- Double structure nette
- Deux grilles de numération avec une division
- Plusieurs types de designs disponibles
Certifications: IVD 98/79/EC.
Informations de livraison: Livrées avec deux lamelles couvre-objets de 0,4 mm d'épaisseur.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Imp. Neubauer
- Désignation:Cellule de numération à lignes claires