Lames de microscope
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, blanc, 1 mm, 76×26 mm
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Lames pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
- Pratiques et prêtes à l'emploi
- Versions rodées ou brutes
- En verre sodo-calcique, classe hydrolytique 3
Les lames extra-blanches sont utilisées pour les applications à faible autofluorescence.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC_MARI1000612_823410
Déclaration de conformité
MARI1000412_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass
- L×l:76×26 mm
- Seq:04
- Épaisseur:1 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..