Calcium standard solution
Calcium, Ca, 1000 mg/L, H₂O, 1 L
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Cdt:1 L
- Élement:Calcium
- Symbole:Ca