Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour faible volume (< 1 µl), 45 - 80 °Bx, 0,2 °Bx
N° de catalogue 635-0293
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
Aller à
Product Details & Documents
Les réfractomètres Eclipse associent qualité optique et conception ergonomique afin de convenir à un grand nombre de processus et d'applications de contrôle qualité, tout particulièrement dans l'agroalimentaire.
- Échelle claire haute précision
- Réglage simple du zéro avec système de verrouillage
- Conception anti-roulis
- Oculaire confortable avec ajustement souple
- Prisme facile à nettoyer et rabat de protection par simple pression
Delivery information: Fournis avec étui, manuel d'instructions et certificat de conformité.
Documents
Spécifications
- Plage de mesure:45 - 80 °Bx
- Résolution:0,2 °Bx
- Désignation:Réfractomètre portable pour faible volume (< 1 µl)
- Seq:16