Reference electrodes, ScienceLine
Électrode de référence unique, ScienceLine, avec cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl, B 3420+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 10×103 mm
N° de catalogue SCOI1070070
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Spécifications
- Ø×L:10×103 mm
- Type:B 3420+ Ag/AgCl
- Désignation:Électrode de référence unique, ScienceLine, avec cône standard NS 14,5, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:−5...+100 °C
- pH:0 - 14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..