Donkey serum
Donkey serum
Sérum d'âne, Filtré de manière stérile, Frozen
N° de catalogue S2170-100
Fournisseur:   Biowest
Donkey serum
N° de catalogue S2170-100
Fournisseur:  Biowest
Donkey serum
Donkey serum
Sérum d'âne, Filtré de manière stérile, Frozen
Prix
SFr. 84.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Donkey serum may be used as a blocking agent and controls in immunoassays. For immunohistochemistry and immunocytochemistry, donkey serum was used between 5 to 20% as a blocking agent in various studies.
Spécifications
  • Format du sérum:
    Frozen
  • Stérilité:
    Filtré de manière stérile
  • Désignation:
    Sérum d'âne
  • Seq:
    24