Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ethyle formiate pour la synthèse

Ethyle formiate pour la synthèse

25 kg
N° de catalogue 8.00891.9025
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Merck
Ethyle formiate pour la synthèse
N° de catalogue 8.00891.9025
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  109-94-4
Ethyle formiate pour la synthèse

25 kg

Numéro CAS:  109-94-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Formic acid ethyl ester
  • Numéro CAS:109-94-4
  • Formule:C₃H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00003294
  • Poids moléculaire:74.08 g/mol
  • Index Merck:13,03841
  • Point d'ébullition:148 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–2 °C
  • Densité:0,9208 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–20 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-721-0
  • UN:1190
  • ADR:3,II

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    25 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.