Proteinase K
Flacon Verre, 6,25 mL
AMBI2548
Marketsource
: Ambion
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:6,25 mL
- Cat. No.:AMBI2548
- N ° CAS.:39450-01-6
- Formulaire:Aqueous solution
- Conditions de stockage:Refrigerator
- Nom de l'enzyme:Proteinase K
- Activité de l'enzyme:600 mAnsonU/ml
- Concentration:20 mg/ml