Urée
Flacon verre pour solides, 250 g
  AMBI9900
Marketsource
 :   Ambion
Urée
  AMBI9900
 :  Ambion
Marketsource
 :  57-13-6
Urée
Urée
Flacon verre pour solides, 250 g
 :  57-13-6
1 * 250 g
 :  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  •  :57-13-6
  •  :NH₂CONH₂
  •  :MFCD00008022
  •  :60.06 g/mol
  •  :13,09935
  •  :197 °C (1013 hPa)
  •  :132,7 °C
  •  :1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :200-315-5
  •  :01-2119463277-33
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 g