Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 4 L
N° de catalogue AMBI9865
Marketsource
Fournisseur: Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue AMBI9865
Fournisseur: Ambion
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:4 L
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)