Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
N° de catalogue AMBI9862
Marketsource
Fournisseur: Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue AMBI9862
Fournisseur: Ambion
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..