Segments de cuves multiples ou simples
Segments de cuves multiples ou simples
Cuves par segments en vrac, PMMA
N° de catalogue KART1501
Fournisseur:   KARTELL
Segments de cuves multiples ou simples
N° de catalogue KART1501
Fournisseur:  KARTELL
Segments de cuves multiples ou simples
Segments de cuves multiples ou simples
Cuves par segments en vrac, PMMA
Prix
SFr. 794.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 450 ST
Product Details & Documents
Ces segments de cuves de douze positions ont été conçus pour une utilisation avec l'analyseur Cobas Mira®.
 : Dans des boîtiers par segments en vrac (450) ou 30 segments préinstallés dans des portoirs (15).
Spécifications
  • Désignation:
    Cuves par segments en vrac
  • Matière:
    PMMA