J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
11,00, ±0,05, Glycine, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
N° de catalogue 7267.1000
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
Contient 0,01% de benzoate de sodium.
: Ce tampon est traçable par rapport au tampon de référence standard du NIST.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Glycine
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Précision du pH:±0,05
- Valeur pH:11,00