Décanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 500 mg
BTRN1261
: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
- :110-42-9
- :C₁₁H₂₂O₂
- :MFCD00009580
- :186.29 g/mol
- :224 °C (1013 hPa)
- :–18 °C
- :0,8724 g/cm³ (20 °C)
- :94 °C
- :203-766-6
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg