Hexanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
BTRN1200
: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
- :106-70-7
- :C₇H₁₄O₂
- :MFCD00009510
- :130.19 g/mol
- :151 °C (1013 hPa)
- :–63 °C
- :0,88 g/cm³ (20 °C)
- :203-425-1
- :3272
- :3,III
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g