Enantate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue BTRN1197
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
- Numéro CAS:106-73-0
- Formule:C₈H₁₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00009537
- Poids moléculaire:144.21 g/mol
- Index Merck:12,04695
- Point d'ébullition:172 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–56 °C
- Densité:0,88 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-428-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g