Undécanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue BTRN1166
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Synonymes: Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
- Numéro CAS:1731-86-8
- Formule:C₁₂H₂₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00008957
- Poids moléculaire:200.32 g/mol
- EINECS:217-053-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg
- Cat. No.:BTRN1166
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



