Acide γ-linolénique
Acide γ-linolénique
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue BTRN1153
Acide γ-linolénique
N° de catalogue BTRN1153
Fournisseur:  
Numéro CAS:  506-26-3
Acide γ-linolénique
Glass bottle for solids, 100 mg
Numéro CAS:  506-26-3
Product Details & Documents
Synonymes:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • Numéro CAS:506-26-3
  • Formule:C₁₈H₃₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00065718
  • Poids moléculaire:278.44 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 mg