Acide α-linolénique
Glass bottle for solids, 500 mg
N° de catalogue BTRN1026
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Synonymes: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
- Numéro CAS:463-40-1
- Formule:C₁₈H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00065720
- Poids moléculaire:278.44 g/mol
- Index Merck:12,05530
- Point d'ébullition:443 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–9,5 °C
- Densité:0,9141 g/cm³ (18 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-334-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg