Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Methyl-3-hydroxyhexanoate

Methyl-3-hydroxyhexanoate

Flacon verre pour solides, 25 mg
N° de catalogue BTRN1748
Methyl-3-hydroxyhexanoate
N° de catalogue BTRN1748
Fournisseur:  
Numéro CAS:  21188-58-9
Methyl-3-hydroxyhexanoate

Flacon verre pour solides, 25 mg

Numéro CAS:  21188-58-9
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • Numéro CAS:21188-58-9
  • Formule:C₇H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00083583
  • Poids moléculaire:146.1843 g/mol
  • EINECS:244-261-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 mg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.