Adapters, bends
19/26 NS
  201-0570
Adapters, bends
  201-0570
Adapters, bends
Adapters, bends
19/26 NS
SFr. 48.70
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..