Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation, écart de 4 mm, 96, 250 µl
N° de catalogue 732-0477
Fournisseur:   BTX
Plaques d'électroporation
N° de catalogue 732-0477
Fournisseur:  BTX
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation
Plaques d'électroporation, écart de 4 mm, 96, 250 µl
Prix
SFr. 389.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Volume:
    250 µl
  • Désignation:
    Plaques d'électroporation, écart de 4 mm