Screwthread tubes, attachable, DIN thread, DURAN®
GL 18, 16 mm, 1,8 mm, 100 mm
N° de catalogue SCOT248370105
Fournisseur: DWK Life Sciences
Screwthread tubes, attachable, DIN thread, DURAN®
N° de catalogue SCOT248370105
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à
Product Details & Documents
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
DIN 12216
Spécifications
- Filetage:GL 18
- Ø ext. tube:16 mm
- Épaisseur de paroi:1,8 mm
- Seq:02
- Longueur totale:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..