Reference electrodes
Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl, B 1181 HD, −5...+50 °C, Verre, Pâte, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285111701
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:B 1181 HD
- Désignation:Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl
- Matière:Verre
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:Pâte
- Température:−5...+50 °C