pH electrodes, single, ScienceLine
Électrode pH, membrane sphérique, verre H, A 1180, 0 - 14, 0...+80 °C, Verre, 12×120 mm, Plug head
N° de catalogue SCOI1057997
Fournisseur: SI Analytics
Aller à
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
- Membrane shape: Sphere
- Shaft material: glass, 12 mm Ø
- Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Documents
Spécifications
- Connexion:Plug head
- Ø×L:12×120 mm
- Type:A 1180
- Désignation:Électrode pH, membrane sphérique, verre H
- Matière:Verre
- Température:0...+80 °C
- pH:0 - 14