Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
100 ml, 34,5 mm, 48×42×90 mm
N° de catalogue SEMA0060
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Spécifications
- Capacité:100 ml
- l×p×h:48×42×90 mm
- Ø int. col:34,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



