Aéromètres
Hydromètre de KOH, 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Catalog # AMARH860660
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifications
- Désignation:Hydromètre de KOH
- Longueur:280 mm
- Seq:002
- Division:1 %
- Plage de mesure:0 - 50 %