Master mix, BugBuster®
BugBuster® Master Mix, 100 mL
N° de catalogue 71456-3
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Aller à
Product Details & Documents
BugBuster® master mix combines BugBuster® protein extraction reagent with Benzonase® Nuclease and rLysozyme™ solution in one convenient reagent. It allows for maximum recovery of active soluble protein from both Gram-negative and Gram-positive bacteria. The master mix provides sufficient reagents for protein extraction from 20 g and 100 g cell paste.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:BugBuster® Master Mix
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..