Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 15, 16 mm, 1,8 mm, 165 mm
N° de catalogue 212-7472
Fournisseur:   SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
N° de catalogue 212-7472
Fournisseur:  SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 15, 16 mm, 1,8 mm, 165 mm
Prix
54.60 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Spécifications
  • Filetage:
    SVL 15
  • Ø ext. tube:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,8 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    165 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-01
    Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 15, bague I.Ø 10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 90.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-02
    Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 22, bague I.Ø 17 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 179.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-03
    Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 30, bague I.Ø 23 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 183.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-04
    Joints d'étanchéité pour joints bout à bout, caoutchouc silicone gainé PTFE, joint SVL® taille 42, bague I.Ø 34 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 383.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-14
    Accouplements en plastique phénolique pour assemblages bout à bout, joint SVL® taille 42, bague I.Ø 34 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 641.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-19
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 4,0 à 4,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 147.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-20
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 4,8 à 5,2 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 113.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-21
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 5,6 à 6,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 117.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-22
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 15, pour tubes de Ø 5,6 à 7,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 105.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-26
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 19,5 à 20,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 245.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-27
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 21,5 à 22,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 251.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-28
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 42, pour tubes de Ø 29,2 à 30,8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-29
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 42, pour tubes de Ø 31,2 à 32,8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-41
    Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 15
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 26.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 212-7469
    Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 22
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 30.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-43
    Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 30
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 37.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-44
    Bouchons à vis phénoliques avec trou, pour joint SVL® taille 42
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 110.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-52
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 11,6 à 12,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 198.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-56
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 30, pour tubes de Ø 17,6 à 18,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 277.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-51
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 9,6 à 10,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 191.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-25
    Joints d'étanchéité pour joints coulissants, en caoutchouc silicone gainé de PTFE, joint SVL® taille 22, pour tubes de Ø 15,6 à 16,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 177.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BIBB701-11
    Accouplements en plastique phénolique pour assemblages bout à bout, joint SVL® taille 15, bague I.Ø 10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 676.00