Décanoate de méthyle
Décanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 500 mg
N° de catalogue MAYA1261
Fournisseur:   MATREYA
Décanoate de méthyle
N° de catalogue MAYA1261
Fournisseur:  MATREYA
Numéro CAS:  110-42-9
Décanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 500 mg
Numéro CAS:  110-42-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • Numéro CAS:110-42-9
  • Formule:C₁₁H₂₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009580
  • Poids moléculaire:186.29 g/mol
  • Point d'ébullition:224 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–18 °C
  • Densité:0,8724 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:94 °C
  • EINECS:203-766-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 mg
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..