Hexanoate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue MAYA1200
Fournisseur: MATREYA
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
- Numéro CAS:106-70-7
- Formule:C₇H₁₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00009510
- Poids moléculaire:130.19 g/mol
- Point d'ébullition:151 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–63 °C
- Densité:0,88 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-425-1
- UN:3272
- ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



