Enantate de méthyle
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue MAYA1197
Fournisseur: MATREYA
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
- Numéro CAS:106-73-0
- Formule:C₈H₁₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00009537
- Poids moléculaire:144.21 g/mol
- Index Merck:12,04695
- Point d'ébullition:172 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–56 °C
- Densité:0,88 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-428-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



