Methyl-3-hydroxyhexanoate | Avantor
Methyl-3-hydroxyhexanoate
Flacon verre pour solides, 25 mg
N° de catalogue MAYA1748
Fournisseur:   MATREYA
Methyl-3-hydroxyhexanoate
N° de catalogue MAYA1748
Fournisseur:  MATREYA
Numéro CAS:  21188-58-9
Methyl-3-hydroxyhexanoate
Flacon verre pour solides, 25 mg
Numéro CAS:  21188-58-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • Numéro CAS:21188-58-9
  • Formule:C₇H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00083583
  • Poids moléculaire:146.1843 g/mol
  • EINECS:244-261-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 mg