Cholestérol
Glass bottle for solids, 500 mg
N° de catalogue MAYA1006
Fournisseur: MATREYA
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- Numéro CAS:57-88-5
- Formule:C₂₇H₄₆O
- Numéro MDL:MFCD00003646
- Poids moléculaire:386.66 g/mol
- Index Merck:13,02221
- Point d'ébullition:360 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:147…150 °C
- Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:200-353-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 mg