PROTEIN RECOMBINANT HUMAN FRACTALKINE 1 * 20 µG
Référence PEPR300-31-20
Fournisseur: PeproTech, Inc.
PROTEIN RECOMBINANT HUMAN FRACTALKINE 1 * 20 µG
Référence PEPR300-31-20
Fournisseur: PeproTech, Inc.
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection