MOUSE ANTI HUMAN CD62P (P-selectin):RPE **NOT AVAILABLE IN THE USA** 1 * 100 Tests
Catalog # OXBTOBT3224R
Supplier: Oxford Biotechnology
MOUSE ANTI HUMAN CD62P (P-selectin):RPE **NOT AVAILABLE IN THE USA** 1 * 100 Tests
Catalog # OXBTOBT3224R
Supplier: Oxford Biotechnology
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck