ContactUsLinkComponent
ECOLOG TN4-L Datalogger température, 4 canaux, 64'000 points d'enregistrement temp. ambiante -35°..+55°C, 4 capteurs NTC -50°..+140° C, 4xLEMO, avec alarme et 2 DigitIn, avec certificat de calibrage 1 * 1 Pce
  ELPR800436
ECOLOG TN4-L Datalogger température, 4 canaux, 64'000 points d'enregistrement temp. ambiante -35°..+55°C, 4 capteurs NTC -50°..+140° C, 4xLEMO, avec alarme et 2 DigitIn, avec certificat de calibrage 1 * 1 Pce
  ELPR800436
Frequently Bought Together