Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Noir, liaison élevée, stérile, sans couvercle, 384, +
Catalog # 736-0145
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
Catalog # 736-0145
Supplier:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Noir, liaison élevée, stérile, sans couvercle, 384, +
Price
SFr. 587.00
Log in for availability
1 * 40 ST
Product Details & Documents
En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les avantages d'un volume de travail flexible (de 10 à 130 µl) à une absorption et une formation de bulles réduites. Les plaques Small Volume™ disposent de puits ronds à géométrie conique, ce qui permet d'atteindre un volume de travail de 4 à 25 µl seulement. Toutes les plaques sont fournies sans couvercle, sauf pour certains formats stériles.
  • Profil de puits à fond plat
  • Choix de fond plein ou µClear®
  • Versions couplage moyen à élevé disponibles
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Specifications
  • Nb de puits:
    384
  • Stérile:
    +
  • Désignation:
    Noir, liaison élevée, stérile, sans couvercle
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    736-0145
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact