Pelles, Azlon®
1000 ml, 385 mm
Katalognr. 231-0027
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Technische Daten
- Capacité:1000 ml
- Longueur:385 mm