Spatules doubles
150 mm, 45 mm, 9 mm
N° de catalogue 231-1033
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
- Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Seq:03
- Largeur de la lame:9 mm
- Longueur de lame:45 mm