Aéromètres
Hydromètre de H₃OP₃, 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
N° de catalogue AMARH860640
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Spécifications
- Désignation:Hydromètre de H₃OP₃
- Longueur:300 mm
- Seq:003
- Division:1 %
- Plage de mesure:0 - 75 %