Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Plateau de déversement à usage unique | Avantor

Plateau de déversement à usage unique

Plateau de déversement, 460 mm, 15 mm, 720 mm
  121-0301
Plateau de déversement à usage unique
  121-0301
Plateau de déversement à usage unique
Plateau de déversement à usage unique

Plateau de déversement, 460 mm, 15 mm, 720 mm

 
SFr. 394.00
   
1 * 25 ST
 

Polystyrène, blanc.

  • A bords élevés, assez profond pour contenir les déversements accidentels
  • Antistatique

The spill containment tray protects laboratory benches.

 
  • Largeur:
    460 mm
  • Désignation:
    Plateau de déversement
  • Hauteur:
    15 mm
  • Longueur:
    720 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..