Bombe à immersion
Product Details & Documents
Fabriqué intégralement à partir de matériaux non générateurs d'étincelles, nickelé.
- La partie supérieure dévissable permet un nettoyage aisé
- Poids élevé pour une immersion rapide
- Poignée de transport robuste
Bombe à immersion pour le prélèvement d'huiles non raffinées, de produits liquides d'huiles minérales, de carburants, d'essence test ou spéciale, de mazout, de pétrole et de lubrifiants liquides conformément aux groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC.
Échantillonnage ciblé: deux câbles de descente sont nécessaires (câble porteur et câble de traction). Plonger la bombe à immersion jusqu’à la profondeur souhaitée. À la profondeur souhaitée, tirer sur le câble de traction, la vanne s'ouvre. L'échantillon s'écoule dans le flacon. Relâcher le câble de traction. La vanne se ferme. Remonter la bombe avec le câble porteur. Vider la bombe sur la coupelle.
Prélèvement en profondeur: laisser descendre la bombe à immersion avec le câble jusqu'au fond. La vanne s'ouvre automatiquement par le poids même de la bombe à immersion. L'échantillon s'écoule dans la bombe. Remonter la bombe avec le câble, la vanne se ferme automatiquement. Vider la bombe sur la coupelle.
Certifications: Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0.
Ordering information: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Spécifications
- Ø:75 mm
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Bombe à immersion, 4300 g
- Longueur:450 mm
- Matière:Laiton nickelé
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0065Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 m - 352.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0071Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 m - 192.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
- 300-0070Câble de descente en cuivre, Ø = 4,5 mm50 mConnexion Pour la disponibilité1 * 50 m - 769.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0072Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 25 m - 454.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0073Chaîne de descente en acier, Ø = 2,3 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 m - 797.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0064Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 25 m - 182.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-1022Câble de descente en acier inoxydable avec revêtement en PTFE, Ø = 2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 m - 76.50 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0069Câble de descente en cuivre, Ø = 4,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 25 m - 397.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
- 300-0067Câble de descente en acier inoxydable, Ø = 1,25 mm50 mConnexion Pour la disponibilité1 * 50 m - 201.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 300-0066Câble de descente en acier inoxydable, Ø = 1,25 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 25 m - 110.00 SFr.