Récipient d'immersion
Récipient d'immersion
Dipping vessel, stainless steel AISI 304, 1000 ml
N° de catalogue 300-1034
Fournisseur:   BURKLE
Récipient d'immersion
N° de catalogue 300-1034
Fournisseur:  BURKLE
Récipient d'immersion
Récipient d'immersion
Dipping vessel, stainless steel AISI 304, 1000 ml
Prix
SFr. 1’810.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Récipient à immersion pour le prélèvement toutes couches d'échantillons au sein de cuves, citernes, plans d'eau, installations d'épuration. En laiton ou acier inoxydable V2A (DIN 1,4301, AISI 304) non générateurs d'étincelles pour un usage en zone Ex.
  • Avec EasyFlow, les vannes de débit optimisées selon le flux
  • Poids élevé (2,1 kg) pour une immersion plus rapide
  • Hauteur avec étrier 427 mm
  • Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0
  • Groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC
Ordering information: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Dipping vessel, stainless steel AISI 304
  • Cat. No.:
    300-1034