Pilons
Pilons
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
N° de catalogue 410-0079
Pilons
N° de catalogue 410-0079
Pilons
Pilons
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Prix
SFr. 110.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9124, 410-9114
  • Ø tête:
    55 mm
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    08