Pilons
36 mm, 150 mm, 410-9110
N° de catalogue 410-0076
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
- Pour:410-9110
- Ø tête:36 mm
- Longueur:150 mm
- Seq:04