Hotplates
Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
N° de catalogue GESTHT32-230
Fournisseur:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
N° de catalogue GESTHT32-230
Fournisseur:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Prix
SFr. 2’110.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Zone de chauffe:
    430×580 mm
  • Puissance de chauffe:
    4000 W
  • Température:
    50...300 °C
  • Seq:
    15
  • l×p×h:
    442×592×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate