Cellules de numération, Bürker
Cellule de numération, stries claires, clips à ressorts, Bürker, 0,1 mm
Catalog # 631-1124
Supplier: LABOR OPTIK
Jump to:
Product Details & Documents
Counting chambers according to Bürker's ruling.
- Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
- Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
- Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9
Specifications
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Bürker
- Désignation:Cellule de numération, stries claires, clips à ressorts