Cellules de numération, Bürker
Cellule de numération, clips à ressorts, Bürker, 0,1 mm
N° de catalogue 631-1123
Fournisseur: LABOR OPTIK
Aller à
Product Details & Documents
Counting chambers according to Bürker's ruling.
- Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
- Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
- Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Bürker
- Désignation:Cellule de numération, clips à ressorts