Cellules de numération, Bürker
Cell counter, bright-lined, Bürker, 0,1 mm
Codice catalogo 631-1122
Nome del fornitore: LABOR OPTIK
Vai a
Product Details & Documents
Counting chambers according to Bürker's ruling.
- Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
- Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
- Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9
Specifiche
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Bürker
- Désignation:Cell counter, bright-lined
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..