Cellules de numération, Bürker
Cellules de numération, Bürker
Cell counter, bright-lined, Bürker, 0,1 mm
Codice catalogo 631-1122
Nome del fornitore:   LABOR OPTIK
Cellules de numération, Bürker
Codice catalogo 631-1122
Nome del fornitore:  LABOR OPTIK
Cellules de numération, Bürker
Cellules de numération, Bürker
Cell counter, bright-lined, Bürker, 0,1 mm
Price
SFr. 128.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Counting chambers according to Bürker's ruling.
  • Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
  • Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
  • Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9
Specifiche
  • Profondeur de chambre:
    0,1 mm
  • Type:
    Bürker
  • Désignation:
    Cell counter, bright-lined
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..